1,3-Propanedithiol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
131410500
131412500
ACRO131410500EA
87.3
EUR
ACRO131410500
ACRO131412500
1,3-Propanedithiol 98%
1,3-Propanedithiol
Formule:
C₃H₈S₂ Kookpunt: 169 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –79 °C Dichtheid: 1,07 g/cm³ Vlampunt: 58 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004904 CAS nummer: 109-80-8 EINECS: 203-706-9 UN: 1228 ADR: 3,III Merck Index: 12,07984 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5380 to 1.5420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Density | (20°C) 1.038 to 1.048 g/ml |