1,8-Octanedithiol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
310620050 310620010
ACRO310620050EA 82.4 EUR
ACRO310620050 ACRO310620010
1,8-Octanedithiol 99%
1,8-Octanedithiol
Formule: C₈H₁₈S₂
Kookpunt: 269…270 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 0,96 g/cm³
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003574
CAS nummer: 1191-62-4
EINECS: 214-738-8
UN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %