Natriumdodecylsulfaat 85%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
226141000 226145000 226140025
ACRO226141000EA 22.4 EUR
ACRO226141000 ACRO226145000 ACRO226140025
Natriumdodecylsulfaat 85%, pure
Natriumdodecylsulfaat
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Smeltpunt: 206 °C
Dichtheid: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036175
CAS nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %