Natriumdodecylsulfaat 98% voor de biochemie, for electrophoresis
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
419530010 419531000 419530050
ACRO419530010EA 452 EUR
ACRO419530010 ACRO419531000 ACRO419530050
Natriumdodecylsulfaat 98% voor de biochemie, for electrophoresis
Natriumdodecylsulfaat
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Smeltpunt: 206 °C
Dichtheid: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036175
CAS nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105°C, 3 h)
Solubility (3 % in water) Clear colorless
GC ≥97.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.04
Chloride (Cl) ≤500 ppm