Natriumdodecylsulfaat
Leverancier: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
51430-1
51430-2
BMOL51430-1EA
0
EUR
BMOL51430-1
BMOL51430-2
Natriumdodecylsulfaat
Natriumdodecylsulfaat
Formule:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na MW: 288.38 g/mol Smeltpunt: 204…207 °C Dichtheid: 1.1 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: >100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00036175 CAS nummer: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 1325 ADR: 4.1 II Merck Index: 14,08636 |