Natriumdodecylsulfaat, Millipore®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.13760.0100
1.13760.1000
1.13760.2500
1.13760.9025
1.13760.0100EA
87.2
EUR
1.13760.0100
1.13760.1000
1.13760.2500
1.13760.9025
Natriumdodecylsulfaat, Millipore®
Natriumdodecylsulfaat
Formule:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na MW: 288.38 g/mol Smeltpunt: 204…207 °C Dichtheid: 1.03 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00036175 CAS nummer: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 Merck Index: 14,08636 |