Natriumdodecylsulfaat
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
20783.01 20783.02
SERA20783.01EA 0 EUR
SERA20783.01 SERA20783.02
Natriumdodecylsulfaat
Natriumdodecylsulfaat
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Smeltpunt: 204…207 °C
Dichtheid: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036175
CAS nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM