n-Decane
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
3475.1 3475.2
ROTH3475.1EA 0 EUR
ROTH3475.1 ROTH3475.2
n-Decane
n-Decane
Formule: H₃C(CH₂)₈CH₃
Kookpunt: 174,1 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008954
CAS nummer: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e4dead3a7841a2258e8a5b99b880895cd06aa1&vid=209e0ebbe6a38426575fcf5608cf6f2b586e6d5e&prid=web&clid=SAPDAM