n-Dodecane, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ100
44010-25ML 44010-5ML
44010-25MLEA 449 EUR
44010-25ML 44010-5ML
n-Dodecane, Supelco®
n-Dodecane
Formule: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Kookpunt: 216 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,7487 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008969
CAS nummer: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59680b595c18cf0cca4ce3d406e2969607f0d442&vid=fa740fd3e72e63a3ba0db89bba23a8f1375f3b55&prid=web&clid=SAPDAM