n-Hentriacontane, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
51529-1GEA 175 EUR
51529-1G 51529-250MG
n-Hentriacontane, Supelco®
n-Hentriacontane
Formule: H₃C(CH₂)₂₉CH₃
MW: 436,85 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00048745
CAS nummer: 630-04-6