n-Heptaan 99+%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
120340010 120340025 120340050 120340251
ACRO120340010EA 64 EUR
ACRO120340010 ACRO120340025 ACRO120340050 ACRO120340251
n-Heptaan 99+%, pure
n-Heptaan
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
Kookpunt: 98 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –91 °C
Dichtheid: 0,683 g/cm³
Vlampunt: –4 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009544
CAS nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -12° to -16° (20°C, 589 nm) (c=1% ethanol)