n-Heptaan 99+%, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
high purity solvents
383790025
383790050
383790010
383790250
ACRO383790025EA
128
EUR
ACRO383790025
ACRO383790050
ACRO383790010
ACRO383790250
n-Heptaan 99+%, extra pure
n-Heptaan
Formule:
H₃C(CH₂)₅CH₃ MW: 100.20 g/mol Kookpunt: 98 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –91 °C Dichtheid: 0.683 g/cm³ Vlampunt: –4 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009544 CAS nummer: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN: 1206 ADR: 3 II Merck Index: 13,04679 |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤20 ppm |