n-Heptaan 99+% for spectroscopy
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
411255000 411250025
ACRO411255000EA 50.6 EUR
ACRO411255000 ACRO411250025
n-Heptaan 99+% for spectroscopy
n-Heptaan
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
Kookpunt: 98,4 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –91 °C
Dichtheid: 0,683 g/cm³
Vlampunt: –4 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009544
CAS nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %