n-Heptaan 99, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: high purity solvents
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
24539.320EA 150 EUR
24539.320 24539.290
n-Heptaan 99, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
n-Heptaan
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100.20 g/mol
Kookpunt: 98.4 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –90,6 °C
Dichtheid: 0.6838 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –4 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009544
CAS nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3 II
Bereik: 01-2119457603-38
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 100 ppm
Absorbance (210 nm) Max. 0.3
Absorbance (220 nm) Max. 0.1
Absorbance (245 nm) Max. 0.01
Transmittance (210 nm) Min. 50 %
Transmittance (220 nm) Min. 80 %
Transmittance (245 nm) Min. 98 %