n-Hexadecane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20633.0005
8.20633.0250
8.20633.1000
8.20633.9040
8.20633.0005EA
26.8
EUR
8.20633.0005
8.20633.0250
8.20633.1000
8.20633.9040
n-Hexadecane for synthesis, Sigma-Aldrich®
n-Hexadecane
Formule:
H₃C(CH₂)₁₄CH₃ Kookpunt: 287 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 18 °C Dichtheid: 0,77331 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008998 CAS nummer: 544-76-3 EINECS: 208-878-9 |
|
Specification Test Results
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 18 °C |
Molar Mass | 226.44 g/mol |
Boiling Point | 287 °C |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 135 °C |
Density | 0.77 g/cm3 (20 °C) |
Viscosity kinematic |