n-Hexadecane, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ100
52209-25ML 52209-5ML
52209-25MLEA 260 EUR
52209-25ML 52209-5ML
n-Hexadecane, Supelco®
n-Hexadecane
Formule: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
Kookpunt: 287 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 18 °C
Dichtheid: 0,77331 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008998
CAS nummer: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5b5ed14a39c32e4f103bea929280f861f3eba8d&vid=136c735f0b11d6732b67593f9115da4ef3b4cc1a&prid=web&clid=SAPDAM