n-Hexaan, extra dry over Molecular Sieve 97%, AcroSeal®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
364371000 364370010 364370025 364375000
364371000.EA 30.8 EUR
364371000. 364370010. 364370025. 364375000.
n-Hexaan, extra dry over Molecular Sieve 97%, AcroSeal®
n-Hexaan
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Kookpunt: 69 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –95 °C
Dichtheid: 0,659 g/cm³
Vlampunt: –22 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009520
CAS nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥96.0 %