Hexane (mixture of isomers) ≥98.5% ACS
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98.5+%
CAS No.: 92112-69-1
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point:
Formule:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Kookpunt: 65…70 °C Smeltpunt: –95 °C Dichtheid: 0,67 Vlampunt: <–23 °C (–9 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02179311 CAS nummer: 110-54-3 EINECS: 295-570-2 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |