n-Hexaan ≥95%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
24611.297EA
24.3
EUR
24611.297
24611.366
24611.468
24611.550
n-Hexaan ≥95%, TECHNICAL
n-Hexaan
Formule:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Kookpunt: 69 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –94,3 °C Dichtheid: 0,659 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: –22 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009520 CAS nummer: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II Bereik: 01-2119480412-44 Merck Index: 13,04712 |
|
Specification Test Results
Assay | Min. 95 % |
Boiling point | 68 - 70 °C |
Benzene | Max. 100 ppm |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |