n-Hexaan 95, PESTINORM® Pest_Residual
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83661.320EA 122 EUR
83661.320 83661.290 83661.400
n-Hexaan 95, PESTINORM® Pest_Residual
n-Hexaan
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Kookpunt: 69
Smeltpunt: –94,3 °C
Dichtheid: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –22 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009520
CAS nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Bereik: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay (on anhydrous substance) Min. 95,0%
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0,02 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l