n-Hexaan
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
4723.1 4723.2 4723.4
ROTH4723.1EA 0 EUR
ROTH4723.1 ROTH4723.2 ROTH4723.4
n-Hexaan
n-Hexaan
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Kookpunt: 69 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –22 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009520
CAS nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM