n-Nonadecane 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
N-nonadecane
129100250
129101000
ACRO129100250EA
33.1
EUR
ACRO129100250
ACRO129101000
n-Nonadecane 99%
n-Nonadecane
Formule:
H₃C(CH₂)₁₇CH₃ MW: 268.53 g/mol Kookpunt: 330 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 32…34 °C Vlampunt: 168 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009012 CAS nummer: 629-92-5 EINECS: 211-116-8 |
Specification Test Results
Appearance | White Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96 % |