n-Nonadecane, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
N-nonadecane
MQ100
74158-1G
74158-5G
74158-1GEA
23.8
EUR
74158-1G
74158-5G
n-Nonadecane, Supelco®
n-Nonadecane
Formule:
H₃C(CH₂)₁₇CH₃ MW: 268.53 g/mol Kookpunt: 329.7 Smeltpunt: 32.5 Dichtheid: 0.7845 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009012 CAS nummer: 629-92-5 EINECS: 211-116-8 |