n-Nonane 99%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
129111000
129115000
129110025
ACRO129111000EA
53
EUR
ACRO129111000
ACRO129115000
ACRO129110025
n-Nonane 99%, pure
n-Nonane
Formule:
H₃C(CH₂)₇CH₃ MW: 128.26 g/mol Kookpunt: 151 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –53 °C Dichtheid: 0.718 g/cm³ Vlampunt: 31 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009574 CAS nummer: 111-84-2 EINECS: 203-913-4 UN: 1920 ADR: 3 III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |