Calorimeters, C 200
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8802500 10002387
431-2900EA 24860 EUR
431-2900 IKAA10002387
Calorimeters, C 200
Calorimeters
Compacte en plaatsbesparende semiautomatische calorimeter om de calorische waarden van vloeibare of vaste monsters te bepalen.
  • Handmatig vullen en ontluchten van zuurstof, handmatige watervoorbereiding
  • De C 5010 ontsluitingsbom kan worden uitgerust voor gebruik met de C 14 kroes voor eenmalig gebruik
  • Halogeenbestendige bom voor kwantitatieve ontsluiting van halogenen en zwavel
  • Bevat externe voeding, voldoet aan alle universele spanningen van 100 - 240 VAC, 50/60 Hz; de calorimeter wordt gevoed met een lage bedrijfsspanning van 24 VDC
  • Geschikt voor gebruik met de calorimetersoftware CalWin C 5040: controle en visualisatie van de meetprocedure
Geschikt voor educatieve doeleinden (bv. technische scholen, universiteiten) en voor commerciële, industriële laboratoria die met een lage hoeveelheid monsters werken. Vier verschillende testprocedures isoperibolic, dynamisch, tijdgestuurd (automatische ontsteking en berekening van de calorische waarde) of handmatige gebruikersafhankelijke ontsteking en handmatige berekeningen, voor een ideale afstemming voor verschillende toepassingen.
Leveringsinformatie: Geleverd met basic apparaat (meetcel) C 200 incl. voeding en ontstekingsadapter, ontsluitingsbom C 5010 of halogeenbestendige ontsluitingsbom C 5012, conversiekit C 200.2, zuurstofstation C 248 en andere verbruiksartikelen voor installatie en kalibratie.