n-Octacosane 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
129270050 129270250 129271000 129275000
ACRO129270050EA 17.2 EUR
ACRO129270050 ACRO129270250 ACRO129271000 ACRO129275000
n-Octacosane 99+%
n-Octacosane
Formule: H₃C(CH₂)₂₆CH₃
Kookpunt: 440 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 61…64 °C
Dichtheid: 0,8067 g/cm³
Vlampunt: 227 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009355
CAS nummer: 630-02-4
EINECS: 211-125-7
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 64 °C
GC ≥99.0 %