n-Octacosane ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
42460.09
42460.18
42460.30
42460.09EA
30
EUR
42460.09
42460.18
42460.30
n-Octacosane ≥99%
n-Octacosane
Purity: 99%
CAS No.: 630-02-4
Molecular Formula: CH3(CH2)26CH3
Formula Weight: 394.77
Flash Point: 227°(441°F)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 61-63°
Boiling Point: 440°
MDL No.: MFCD00009355
Formule:
H₃C(CH₂)₂₆CH₃ Kookpunt: 440 °C Smeltpunt: 61…63 °C Dichtheid: 0,8067 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 227 °C (441 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009355 CAS nummer: 630-02-4 EINECS: 211-125-7 |