Extractors voor ruwe vezels
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SA30520201 SA30520200 SA30530200 SA30530201
VELPSA30520201EA 5418 EUR
VELPSA30520201 VELPSA30520200 VELPSA30530200 VELPSA30530201
Extractors voor ruwe vezels
Extractors Systemen voor bepaling van vezelgehalte
Bepaling van ruwe vezels is handig voor voedings-, economische en wettelijke aspecten in de levensmiddelenindustrie, waar het vezelgehalte vaak is vereist voor de etikettering van verpakt voedsel. De FIWE-eenheden bieden een semi-automatisch proces om te voldoen aan de vereisten van de ADF-, NDF-, Weende- en Van Soest-methodologieën.
  • Snelle analyse, betrouwbare resultaten en een hoge reproduceerbaarheid
  • Voert enkele of sequentiële extractie uit, waaronder koken, spoelen en filtreren
  • Verwijderen van monsters met luchtpomp
  • Reagensontlading met peristaltische pomp
Leveringsinformatie: FIWE-eenheden worden geleverd met hitteschild, verwarmingsplaat met twee plaatsen, type RC2, glazen reagensflessen, glazen kroezen (drie of zes), kroezenhouder, kroezentangen, inlaatbuis, slangen van PVC