Magnetische roerders met meerdere posities, AMI-serie
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
F204A0167 F204A0168
442-1095EA 347 EUR
442-1095 442-1096
Magnetische roerders met meerdere posities, AMI-serie
Roerders Magnetische roerders, meerdere posities
Verlichte magnetische roerders met (AMI) of vier afzonderlijk bedienbare posities op een positie (AMI 4). Speciaal ontworpen voor titraties, en in het bijzonder voor titraties waarin optimale lichtomstandigheden zijn vereist om de laatste punt van kleurverandering goed te kunnen zien. Met name aanbevolen voor titraties met zwakke kleurverandering tijdens het converteren.
  • Krachtige aandrijfmagneet van het type PCM met een eenfasemotor voor continue werking
  • Chemisch bestendige behuizing
  • Uitstekende toerentalregeling, zelfs bij lage toerentallen