Ammonium cobalt(II) sulphate hexahydrate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 13586-38-4
Molecular Formula: (NH4)2Co(SO4)2.6H2O
Formula Weight: 395.21 (287.13anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: ca 120° dec.
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00151049
Formule:
H₈CoN₂O₈S₂·6H₂O Dichtheid: 1,902 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00151049 CAS nummer: 13586-38-4 EINECS: 237-043-1 ADR: 9,III |