4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A14319.14 A14319.06
A14319.14EA 225 EUR
A14319.14 A14319.06
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline ≥97%
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
Purity: 97% CAS No.: 77811-44-0 Molecular Formula: C7H7BrN2O2 Formula Weight: 231.06 Melting Point: 143-147° Beilstein Reference: 3530524
Formule: C₇H₇BrN₂O₂
Smeltpunt: 143…147 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052919
CAS nummer: 77811-44-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III