4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, (4,4,4-Trifluor-1,3-butandionyl)benzol, 4,4,4-Trifluoro-1-phenylbutane-1,3-dione, Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone
A17110.14
A17110.22
A17110.14EA
66.2
EUR
A17110.14
A17110.22
4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione ≥98%
4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
Purity: 98+%
CAS No.: 326-06-7
Molecular Formula: C10H7F3O2
Formula Weight: 216.16
Flash Point: 98°(208°F)
Melting Point: 37-40°
Boiling Point: 224°
Beilstein Reference: 1875083
MDL No.: MFCD00000425
Formule:
C₁₀H₇F₃O₂ Kookpunt: 224 °C Smeltpunt: 37…40 °C Dichtheid: 1,113 Vlampunt: 98 °C (208 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000425 CAS nummer: 326-06-7 EINECS: 206-307-8 |