1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-1-octanol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B20156.18
B20156.09
B20156.30
B20156.18EA
194
EUR
B20156.18
B20156.09
B20156.30
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-1-octanol ≥97%
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-1-octanol
Purity: 97%
CAS No.: 647-42-7
Molecular Formula: CF3(CF2)5(CH2)2OH
Formula Weight: 364.11
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.3140
Boiling Point: 90°/20mm
Beilstein Reference: 1992757
MDL No.: MFCD00042143
Formule:
C₈H₅F₁₃O Kookpunt: 90 °C (20 mmHg) Dichtheid: 1,68 Vlampunt: 91 °C (195 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042143 CAS nummer: 647-42-7 EINECS: 211-477-1 |