ω-Bromo-2-hydroxyacetophenone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B25722.06 B25722.14
B25722.06EA 83 EUR
B25722.06 B25722.14
ω-Bromo-2-hydroxyacetophenone ≥97%
ω-Bromo-2-hydroxyacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 2491-36-3 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 45-47° UN No.: 3263 MDL No.: MFCD01727570
Formule: C₈H₇BrO₂
Smeltpunt: 45…47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01727570
CAS nummer: 2491-36-3
UN: 3263
ADR: 8,II