2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H26206.03 H26206.09
H26206.03EA 28.6 EUR
H26206.03 H26206.09
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98% CAS No.: 875664-27-0 Molecular Formula: C7H4BrF4N Formula Weight: 258.01 Refractive Index: 1.503
Formule: C₇H₄BrF₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973756
CAS nummer: 875664-27-0
EINECS: None
UN: 2810
ADR: 6.1,III