Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (4-methoxyphenyl)trifluoroborate, Potassium trifluoro(4-methoxyphenyl)borate
H27384.06 H27384.03
H27384.06EA 184 EUR
H27384.06 H27384.03
Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate 95%
Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate
Purity: 95% CAS No.: 192863-36-8 Molecular Formula: C7H7BF3KO Formula Weight: 214.04 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD04112717
Formule: C₇H₇BF₃KO
MW: 214.04 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112717
CAS nummer: 192863-36-8