Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Iodophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium 4-iodophenyltrifluoroborate
H28758.06 H28758.03
H28758.06EA 224 EUR
H28758.06 H28758.03
Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate
Purity: 96% CAS No.: 912350-00-6 Molecular Formula: C6H4BF3IK Formula Weight: 309.90 Melting Point: 297-299° MDL No.: MFCD09800738
Formule: C₆H₄BF₃IK
MW: 309.91 g/mol
Smeltpunt: 297…299 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800738
CAS nummer: 912350-00-6