Propiolamide 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H52319.MD
H52319.03
H52319.06
H52319.MDEA
70.5
EUR
H52319.MD
H52319.03
H52319.06
Propiolamide 96%
Propiolamide
Purity: 96%
CAS No.: 7341-96-0
Molecular Formula: C3H3NO
Formula Weight: 69.06
MDL No.: MFCD04035573
Formule:
C₃H₃NO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04035573 CAS nummer: 7341-96-0 |