1,13-Tetradecadiene ≥90%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 90+%
CAS No.: 21964-49-8
Molecular Formula: C14H26
Formula Weight: 194.36
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.443
Boiling Point: 131°/17mm
Beilstein Reference: 1741459
MDL No.: MFCD00014941
Formule:
C₁₄H₂₆ Kookpunt: 131 °C (17 mmHg) Dichtheid: 0,849 Vlampunt: 103 °C (217 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014941 CAS nummer: 21964-49-8 EINECS: 244-687-7 |