cis-3-Hexene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 7642-09-3
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.395
Boiling Point: 66-68°
Beilstein Reference: 1718858
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00085300
Formule:
C₆H₁₂ Kookpunt: 66…68 °C Dichtheid: 0,681 Vlampunt: –25 °C (–13 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00085300 CAS nummer: 7642-09-3 ADR: 3,II |