3-Phenyl-1-propyne ≥97% stabilised
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H53500.06
H53500.14
H53500.06EA
140
EUR
H53500.06
H53500.14
3-Phenyl-1-propyne ≥97% stabilised
3-Phenyl-1-propyne
Stabilized
Purity: 97%
CAS No.: 10147-11-2
Molecular Formula: C9H8
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 52°(126°F)
Refractive Index: 1.526
Boiling Point: 75°/20mm
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00134431
Formule:
C₉H₈ Kookpunt: 75 °C (20 mmHg) Dichtheid: 0,934 Vlampunt: 52 °C (126 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134431 CAS nummer: 10147-11-2 UN: 3295 ADR: 3,III |