3-Chloro-1-phenyl-1-propyne ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H53510.14
H53510.03
H53510.06
H53510.14EA
397
EUR
H53510.14
H53510.03
H53510.06
3-Chloro-1-phenyl-1-propyne ≥97%
3-Chloro-1-phenyl-1-propyne
Purity: 97%
CAS No.: 3355-31-5
Molecular Formula: C9H7Cl
Formula Weight: 150.61
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.585
MDL No.: MFCD06411085
Formule:
C₉H₇Cl Dichtheid: 1,095 Vlampunt: 104 °C (219 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06411085 CAS nummer: 3355-31-5 |