2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L16560.06
L16560.14
L16560.06EA
55.5
EUR
L16560.06
L16560.14
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol ≥97%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
Purity: 97%
CAS No.: 355-74-8
Molecular Formula: HOCH2(CF2)4CH2OH
Formula Weight: 262.10
Melting Point: 67-70°
Boiling Point: 100°/3mm
MDL No.: MFCD00069087
Formule:
C₆H₆F₈O₂ Kookpunt: 100 °C (3 mmHg) Smeltpunt: 67…70 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00069087 CAS nummer: 355-74-8 |