1H,1H-Nonadecafluoro-1-decanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluoro-1-decanol, 1H,1H-Perfluoro-1-decanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluor-1-decanol
L16580.06 L16580.14
L16580.06EA 62.9 EUR
L16580.06 L16580.14
1H,1H-Nonadecafluoro-1-decanol ≥98%
1H,1H-Nonadecafluoro-1-decanol
Purity: 98% CAS No.: 307-37-9 Molecular Formula: C10H3F19O Formula Weight: 500.10 Melting Point: 83-90° Boiling Point: 95°/20mm MDL No.: MFCD00153234
Formule: C₁₀H₃F₁₉O
Kookpunt: 95 °C (20 mmHg)
Smeltpunt: 83…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153234
CAS nummer: 307-37-9