ω-Bromo-4-nitroacetophenone
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: α-Bromo-4-nitroacetophenone, 4-Nitrophenacyl bromide, Bromomethyl p-nitrophenyl ketone, 2-Bromo-4'-nitroacetophenone
DP00146.1 DP00146.10 DP00146.50
MAYBDP00146.1EA 0 EUR
MAYBDP00146.1 MAYBDP00146.10 MAYBDP00146.50
ω-Bromo-4-nitroacetophenone
ω-Bromo-4-nitroacetophenone
Formule: C₈H₆BrNO₃
Smeltpunt: 100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007356
CAS nummer: 99-81-0
EINECS: 202-789-9