n-Octaan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
26025.238EA 59.1 EUR
26025.238 26025.466
n-Octaan ≥99%, GPR RECTAPUR®
n-Octaan
Formule: H₃C(CH₂)₆CH₃
Kookpunt: 126 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –57 °C
Dichtheid: 0,703 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 8 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009556
CAS nummer: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68adf890d68728825d4a2fa4b032700b93f710b8&vid=b00a2925902bc425c80f8ebb3f0e7b456c800ae3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
Boiling point 125 - 127 °C
Density (20/4) 0.700 - 0.710
Evaporation residue Max. 50 ppm