VWR® Crimping Tools voor Cleanroom
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
548-1377EA 814 EUR
548-1377 548-1485 548-1376
VWR® Crimping Tools voor Cleanroom
Capsuleer- en decapsuleertangen
Volledig gemaakt van roestvrij staal voor maximale duurzaamheid tijdens sterilisatie met droge hitte of autoclaveren.
  • Corrosie- en hittebestendig, geen beschermende coating op het handvat of de krimpkop nodig
  • Bestand tegen herhaalde sterilisatie voor gebruik in cleanrooms zonder risico op beschadiging
  • Verstelbare krimpdruk en hoogte