n-Pentaan, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Pentane
MQ300
1.07177.1000 1.07177.2500
1.07177.1000EA 130 EUR
1.07177.1000 1.07177.2500
n-Pentaan, EMSURE® analysis_for, Supelco®
n-Pentaan
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72.15 g/mol
Kookpunt: 35…36 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –130 °C
Dichtheid: 0.63 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009498
CAS nummer: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3 II
Bereik: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Solubility 0.04 g/l (25 °C)
Melting Point -130 °C
Molar Mass 72.15 g/mol
Boiling Point 36 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 570 hPa (20 °C)
Flash Point -48 °C (refers to pure substance)
Refractive Index 1.358
Explosion Limit 1.4 - 8 %(V)
Density 0.63 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 285 °C