n-Tetradecane 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
174131000 174135000 174130025
ACRO174131000EA 57.2 EUR
ACRO174131000 ACRO174135000 ACRO174130025
n-Tetradecane 99%
n-Tetradecane
Formule: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
Kookpunt: 252…254 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 0,767 g/cm³
Vlampunt: 99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008986
CAS nummer: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03064a29015d1e810f1e4350a7a6cd2dfe4713fd&vid=f4838a5686fe033622495a3bf280963555654d9a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %