n-Tetradecane, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Tetradecane
M-Clarity™ quality level = MQ100
87139-25ML 87139-5ML
87139-25MLEA 264 EUR
87139-25ML 87139-5ML
n-Tetradecane, Supelco®
n-Tetradecane
Formule: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
Kookpunt: 253,7 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 6 °C
Dichtheid: 0,7628 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008986
CAS nummer: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c124cfa995e1ef65c776d85169de44fe2aff9d56&vid=e119c3b067c5fc1d87f9d9593cc3fb62303f39b0&prid=web&clid=SAPDAM